Få mere at vide
1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10515374
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10515374 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10317304 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10515374 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59001DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 930111-02-7
Molekylær formel C11H15N3O2
Molekylvægt (g/mol) 221.26
MDL nummer MFCD09879914
InChI nøgle TTWSTFTZNIMXTA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine-3-carboxylic acid
PubChem CID 24229596
IUPAC navn 1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperidine-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 221.26
Procent renhed 97%