Få mere at vide
[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749415
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10749415 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10163424 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749415 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC59009CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 937795-91-0
Molekylær formel C11H17N3O
Molekylvægt (g/mol) 207.277
MDL nummer MFCD09879916
InChI nøgle OWOMYFSSKZGDBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-6-methylpyrazin-2-yl piperid-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-1-6-methylpyrazin-2-yl piperidine, 1-6-methylpyrazin-2-yl piperidin-3-yl methanol, 1-6-methylpyrazin-2-yl-3-piperidyl methan-1-ol
PubChem CID 24229598
IUPAC navn [1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperidin-3-yl]methanol
SMIL CC1=CN=CC(=N1)N2CCCC(C2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 207.28
Procent renhed 95%