Få mere at vide
[1-(6-methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol, 95 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [1-(6-Methylpyrazin-2-yl)piperid-3-yl]methanol |
| CAS min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 207.28 |
| Procent renhed | 95% |