Få mere at vide
1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone, Mikromol™
Beskrivelse
1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| CAS | 221615-75-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-(6-Methyl-3-pyridinyl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-ethanone, 1-(6-Methylpyridin-3-yl)-2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]ethanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO3S/c1-11-3-6-13(10-16-11)15(17)9-12-4-7-14(8-5-12)20(2,18)19/h3-8,10H,9H2,1-2H3 |
| SMIL | Cc1ccc(cn1)C(=O)Cc2ccc(cc2)S(=O)(=O)C |
| IUPAC navn | 1-(6-methylpyridin-3-yl)-2-(4-methylsulfonylphenyl)ethanone |
| Vis mere |