missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(6-Methyl-2-pyridinyl)-1H-imidazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 477847-81-7 |
| Molekylær formel | C10H9N3O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9N3O2/c1-7-3-2-4-9(12-7)13-5-8(10(14)15)11-6-13/h2-6H,1H3,(H,14,15) |
| SMIL | Cc1cccc(n1)n2cnc(c2)C(=O)O |
| IUPAC navn | 1-(6-methylpyridin-2-yl)imidazole-4-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.19 |
| Formel vægt | 203.0695 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?