Få mere at vide
1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanon (Acetylnerolin), Mikromol™
Artikelnummer. 17900876
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17900876 25 mg
17914466 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17900876 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0152.070025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanon (Acetylnerolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetylnerolin
CAS 3900-45-6
Analyt- eller komponentnavne Acetylnerolin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H12 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Naproxen Imp. L (EP), Naproxen USP Related Compound L, Naproxen USP RC L, 1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanone, Acetylnerolin, Naproxen Related Compound L, Naproxen Impurity L
InChI formel InChI=1S/C13H12O2/c1-9(14)10-3-4-12-8-13(15-2)6-5-11(12)7-10/h3-8H,1-2H3
SMIL COc1ccc2cc(ccc2c1)C(=O)C
IUPAC navn 1-(6-methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 200.233
Mængde 25 mg
Formel vægt 200.084 g/mol