Få mere at vide
1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one |
| CAS | 10441-41-5 |
| Molekylær formel | C12H10O2 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC navn | 1-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)ethanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.21 |
| Formel vægt | 186.0681 |