Få mere at vide
1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one, TRC
Artikelnummer. 30315460
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30315460 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30315460 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA43631550MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)ethan-1-one
CAS 10441-41-5
Molekylær formel C12H10O2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H10O2/c1-8(13)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-7,14H,1H3
SMIL CC(=O)c1ccc2cc(O)ccc2c1
IUPAC navn 1-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)ethanon
Molekylvægt (g/mol) 186.21
Formel vægt 186.0681