Få mere at vide
1,6-Hexanedithiol, 97%
Artikelnummer. 10295861 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10295861 5 g Glasflaske 5g
10294770 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10295861 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120670050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-43-1
Molekylær formel C6H14S2
Molekylvægt (g/mol) 150.30
MDL nummer MFCD00004910
InChI nøgle SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
IUPAC navn hexan-1,6-dithiol
SMIL SCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Hexanedithiol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -21,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9900g/mL
Kogepunkt 237,0 °C
Flammepunkt 90 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HS(CH2)6SH
Brydningsindeks 1,5110 til 1,5150
Mængde 5 g
Beilstein 01, 484
Specifik vægtfylde 0.99
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i fedt
Formel vægt 150.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske