Få mere at vide
1,6-hexandithiol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11326956
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326956 5 g 5g
11336956 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11326956 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06686.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1191-43-1 | C6H14S2 | 150.30 g/mol
1,6-hexandithiol anvendes i selvsamlede monolag (SAM'er). Det bruges i syntetisk gummi og mad med krydderier. Det bruges også i madsmag, tobakssmag, blanding af spiselige smage: oksekød, fjerkræsuppe.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-hexandithiol anvendes i selvsamlede monolag (SAM'er). Det bruges i syntetisk gummi og mad med krydderier. Det bruges også i madsmag, tobakssmag, blanding af spiselige smage: oksekød, fjerkræsuppe.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Inkompatible materialer er baser, oxidationsmidler, reduktionsmidler, alkalimetaller. Undgå varme og direkte sollys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-43-1
Molekylær formel C6H14S2
Molekylvægt (g/mol) 150.30
MDL nummer MFCD00004910
InChI nøgle SRZXCOWFGPICGA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanedithiol, 1,6-dimercaptohexane, 1,6-hexanedimercaptan, usaf uctl-72, hexamethylene dimercaptan, 1,6-hexane dithiol, 1,6-hexamethylenedithiol, unii-rwn7rm884e, fema no. 3495, hexanedithiol-1,6
PubChem CID 14491
IUPAC navn hexan-1,6-dithiol
SMIL SCCCCCCS
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Hexanedithiol
Smeltepunkt -21°C
Tæthed 0.99
Kogepunkt 242°C to 243°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.513
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 1732507
Opløselighedsinformation Not miscible in water.
Formel vægt 150.3
Procent renhed 97%