Få mere at vide
1,6-Hexanediol, TRC
Artikelnummer. 30403170
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30403170 500 mg
1 options
Artikelnummer. 30403170 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH290098500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Hexanediol
CAS 629-11-8
Molekylær formel C6 H14 O2
Mængde 500 mg
Synonym 1,6-Dihydroxyhexane, 1,6-Hexylene glycol, Hexamethylene glycol, Hexamethylenediol, NSC 508, α,ω-Hexanediol, ω-Hexanediol
InChI formel InChI=1S/C6H14O2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h7-8H,1-6H2
SMIL OCCCCCCO
IUPAC navn hexan-1,6-diol
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Formel vægt 118.0994