Få mere at vide
1,6-Hexanediol, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15826380
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15826380 1 kg
15816380 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15826380 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8043081000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-11-8
Grad Research
Molekylær formel HO(CH2)6OH
Molekylvægt (g/mol) 118.17
Tekniske data
Smeltepunkt 37°C to 42°C
Tæthed 1.12 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 253°C to 260°C
MDL nummer MFCD00002985
Mængde 1 kg
Synonym 1,6-Hexanediol, Hexamethylene glycol, 1,6-Hexanediol