Få mere at vide
1,6-Hexanediol Dimethacrylat - stabiliseret med MEHQ, TRC
Artikelnummer. 30400554
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30400554 500 mg
30389437 10 g
30396650 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30400554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH294248500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6606-59-3
Molekylær formel C14H22O4
Molekylvægt (g/mol) 254.32
IUPAC navn 6-(2-methylprop-2-enoyloxy)hexyl 2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OCCCCCCOC(=O)C(=C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Hexanediol Dimethacrylate
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22O4/c1-11(2)13(15)17-9-7-5-6-8-10-18-14(16)12(3)4/h1,3,5-10H2,2,4H3
Formel vægt 254.1518