Få mere at vide
1,6-Hexanediol diacrylat, 99% (reaktive estere), stikk. med 90 ppm hydroquinon
Beskrivelse
1,6-hexandioldiacrylat anvendes som en funktionel monomer til polymerer. Det fungerer som et tværbindingsmiddel mellem polymerernes molekylære kæder. Ydermere bruges det i klæbemidler, tætningsmidler, alkydbelægninger, elastomerer, fotopolymerer og blæk for forbedret vedhæftning, hårdhed, slid og varmebestandighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Hexanediol diacrylate |
| Navn note | Stabiliseret med 90 ppm hydroquinon |
| Tæthed | 1.010 g/mL |
| Flammepunkt | >110 °C (>230 °F) |
| Assay Procent Noter | (reaktive estere) |
| Mængde | 50 g |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Let blandet med vand. |
| Formel vægt | 226.28 |
| Procent renhed | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,6-Hexanediol diacrylate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediol diacrylate