Få mere at vide
1,6-Hexanediol diacrylat, 99% (reaktive estere), stikk. med 90 ppm hydroquinon
Artikelnummer. 11339268
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11339268 250 g 250g
11349268 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339268 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043203.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 13048-33-4 | C12H18O4 | 226,27 g/mol
1,6-hexandioldiacrylat anvendes som en funktionel monomer til polymerer. Det fungerer som et tværbindingsmiddel mellem polymerernes molekylære kæder. Ydermere bruges det i klæbemidler, tætningsmidler, alkydbelægninger, elastomerer, fotopolymerer og blæk for forbedret vedhæftning, hårdhed, slid og varmebestandighed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13048-33-4
Molekylær formel C12H18O4
Molekylvægt (g/mol) 226.27
MDL nummer MFCD00008631
InChI nøgle FIHBHSQYSYVZQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol diacrylate, hexamethylene diacrylate, kayarad hdda, hexane-1,6-diyl diacrylate, 1,6-hexamethylene diacrylate, hexamethylene glycol diacrylate, sartomer 238, hdoda, viscoat 230, hexamethylene acrylate
PubChem CID 25644
IUPAC navn 6-prop-2-enoyloxyhexylprop-2-enoat
SMIL C=CC(=O)OCCCCCCOC(=O)C=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Hexanediol diacrylate
Navn note Stabiliseret med 90 ppm hydroquinon
Tæthed 1.010 g/mL
Flammepunkt >110 °C (>230 °F)
Assay Procent Noter (reaktive estere)
Mængde 250 g
Følsomhed Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Let blandet med vand.
Formel vægt 226.28
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Hexanediol diacrylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediol diacrylate