Få mere at vide
1,6-Hexanediol, 97%
Artikelnummer. 10604972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10604972 1 kg Glasflaske 1kg
10427310 2.5 kg Glasflaske 2.5kg
11621409 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10604972 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120650010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-11-8
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
InChI nøgle XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC navn hexan-1,6-diol
SMIL C(CCCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Hexanediol
Surhed 0,1 mg KOH/g maks.
Smeltepunkt 40,0 °C til 43,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.9600g/mL
Kogepunkt 253,0 °C til 260,0 °C
Flammepunkt 147 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HO(CH2)6OH
Brydningsindeks 1.457
Mængde 1 kg
Beilstein 01,484
Merck Index 15,4728
Specifik vægtfylde 0.96
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 500 g/L i vand. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, sparsomt opløselig i varm æter
Viskositet 30 mPa (60 °C)
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Voksagtige flager