Få mere at vide
1,6-Hexanediol, 97%
Artikelnummer. 11489653
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489653 500 g 500g
11464210 250 g 250g
11499653 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489653 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12439.36
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118,176 g/mol
1,6-hexandiol bruges i polymersyntese såsom polyester, polyurethan og nylon. Det bruges som mellemprodukt til klæbemidler, akryl og farvestoffer. Desuden anvendes det i benzinraffinering og farmaceutisk produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-hexandiol anvendes i polymersyntese såsom polyester, polyurethan og nylon. Det bruges som mellemprodukt til klæbemidler, akryl og farvestoffer. Desuden anvendes det i benzinraffinering og farmaceutisk produktion.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-11-8
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00002985
InChI nøgle XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC navn hexan-1,6-diol
SMIL C(CCCO)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Hexanediol
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Tæthed 1.120
Kogepunkt 248 °C til 250 °C
Flammepunkt 147 °C (296 °F)
Analyseprocentområde 97%
Mængde 500 g
Beilstein 1633461
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4690
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%