Få mere at vide
1,6-Hexanediol, 97%
Code produit 11464210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Mængde:
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Mængde Conditionnement
11464210 250 g 250g
11489653 500 g 500g
11499653 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11464210 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12439.30
 Begrænset vare
På lager
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 629-11-8 | C6H14O2 | 118,176 g/mol
1,6-hexandiol bruges i polymersyntese såsom polyester, polyurethan og nylon. Det bruges som mellemprodukt til klæbemidler, akryl og farvestoffer. Desuden anvendes det i benzinraffinering og farmaceutisk produktion.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-hexandiol anvendes i polymersyntese såsom polyester, polyurethan og nylon. Det bruges som mellemprodukt til klæbemidler, akryl og farvestoffer. Desuden anvendes det i benzinraffinering og farmaceutisk produktion.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med syrechlorider, syreanhydrider, oxidationsmidler, chlorformiater og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 629-11-8
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00002985
InChI nøgle XXMIOPMDWAUFGU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediol, hexamethylene glycol, 1,6-dihydroxyhexane, hexamethylenediol, alpha,omega-hexanediol, .alpha.,.omega.-hexanediol, unii-zia319275i, ccris 8982, 6-hydroxy-1-hexanol, 1,6-hexylene glycol
PubChem CID 12374
ChEBI CHEBI:43078
IUPAC navn hexan-1,6-diol
SMIL C(CCCO)CCO
Spécification
Kemisk navn eller materiale 1,6-Hexanediol
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Tæthed 1.12
Kogepunkt 248 °C til 250 °C
Flammepunkt 147 °C (296 °F)
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 g
Beilstein 1633461
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,4690
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.