Få mere at vide
1,6-hexandiamin, 99,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353942 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 11353942
Brand: Thermo Scientific Acros 120640051
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116.21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-09-4
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.21
InChI nøgle NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC navn hexan-1,6-diamin
SMIL C(CCCN)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Hexanediamine
Smeltepunkt 38.0°C to 41.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 204.0°C to 205.0°C
Flammepunkt 81°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.5% min. (GC)
Emballage Plast tromle
Lineær formel H2N(CH2)6NH2
Mængde 5 kg
Beilstein 04,269
Merck Index 15,4727
Opløselighedsinformation Solubility in water: 490g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, benzene, diethyl ether
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99.5+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof