Få mere at vide
1,6-Hexanediamin, 99,5+%
Artikelnummer. 10560551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10560551 100 g Plastflaske -
10604782 500 g Plastflaske 500g
10677652 1 kg Plastflaske 1kg
11353942 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10560551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 120641000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    276.00 DKK
    231.65 DKK / 100g
    Spare 44.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-09-4
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.21
InChI nøgle NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC navn hexan-1,6-diamin
SMIL C(CCCN)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Hexanediamine
Smeltepunkt 38,0 °C til 41,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 204,0 °C til 205,0 °C
Flammepunkt 81 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel H2N(CH2)6NH2
Mængde 100 g
Beilstein 04,269
Merck Index 15,4727
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 490 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i ethanol, benzen, diethylether
Formel vægt 116.21
Procent renhed 99.5+%
Fysisk form Krystallinsk lavtsmeltende faststof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Hexanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.