Få mere at vide
1,6-Hexanediamin, 60 vægtprocent vandig sol.
Artikelnummer. 10415081 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10415081 250 g Plastflaske 250g
10127470 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10415081 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 411562500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 124-09-4 | C6H16N2 | 116,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 124-09-4
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.21
MDL nummer MFCD00008243
InChI nøgle NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-hexanediamine, 1,6-diaminohexane, hexamethylenediamine, hmda, 1,6-hexylenediamine, 1,6-hexamethylenediamine, 1,6-diamino-n-hexane, hexamethylene diamine, hexylenediamine, 1,6-hexanediamine solution
PubChem CID 16402
ChEBI CHEBI:39618
IUPAC navn hexan-1,6-diamin
SMIL C(CCCN)CCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Hexanediamine
Navn note 60 wt % aqueous soln.
Tæthed 0.9300g/mL
Flammepunkt 116°C
Emballage Plastflaske
Lineær formel NH2(CH2)6NH2
Mængde 250 g
Beilstein 04, 269
Merck Index 15, 4727
Specifik vægtfylde 0.93
Opløselighedsinformation Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formel vægt 116.21
Fysisk form Løsning