Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1, 6-Hexanediamine |
| Navn note | 60 vægtprocent vandig sol. |
| Tæthed | 0.9300g/mL |
| Flammepunkt | 116 °C |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | NH2(CH2)6NH2 |
| Mængde | 1 kg |
| Beilstein | 04, 269 |
| Merck Index | 15, 4727 |
| Specifik vægtfylde | 0.93 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1,6-Hexanediamine solution
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 1,6-Hexanediamine