Få mere at vide
1,6-heptadiyn, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10383003 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10383003 1 g Glasflaske 1g
10688211 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10383003 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 309420010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2396-63-6
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.15
MDL nummer MFCD00014925
InChI nøgle RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC navn hepta-1,6-diyn
SMIL C#CCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Heptadiyne
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -85°C
Farve Gul
Tæthed 0.8050g/mL
Kogepunkt 111.5°C
Flammepunkt 9°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH∽C(CH2)3C∽CH
Brydningsindeks 1.4400 to 1.444
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.805
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 92.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske