Få mere at vide
1,6-Heptadiyn, 97%
Artikelnummer. 11443714
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443714 100 g 100g
11423714 5 g 5g
11433714 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443714 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11318.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92,141 g/mol
1,6-heptadiyn kan anvendes til fremstilling af fritstående polymerfilm af poly(1,6-heptadiyn). Polymerisation af 1,6-heptadiyn under anvendelse af en uopløselig Zeigler-Natta-katalysator giver opløselig polymer med seksleddet ring indeholdende polyen. Ruthenium(II)-katalyseret reaktion af en substitueret 1,6-heptadiyn med norbornen giver et tandem [2+ 2+ 2]/[4+2]-cycloadditionsprodukt og et [2+ 2+2]-cycloadditionsprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-heptadiyn kan anvendes til fremstilling af fritstående polymerfilm af poly(1,6-heptadiyn). Polymerisation af 1,6-heptadiyn under anvendelse af en uopløselig Zeigler-Natta-katalysator giver opløselig polymer med seksleddet ring indeholdende polyen. Ruthenium(II)-katalyseret reaktion af en substitueret 1,6-heptadiyn med norbornen giver et tandem [2+ 2+ 2]/[4+2]-cycloadditionsprodukt og et [2+ 2+2]-cycloadditionsprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hevy metal pulver, varme. Stil på køl ved (+4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2396-63-6
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.141
MDL nummer MFCD00014925
InChI nøgle RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC navn hepta-1,6-diyn
SMIL C#CCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Heptadiyne
Tæthed 0.81
Kogepunkt 109 °C til 111 °C
Flammepunkt 9 °C (48 °F)
Lugt Genkendelig
Brydningsindeks 1.442
Mængde 100 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731756
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 92.14
Procent renhed 97%