Få mere at vide
1,6-heptadiyn, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433714
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11433714
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11318.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2396-63-6 | C7H8 | 92.141 g/mol
1,6-heptadiyn kan anvendes til fremstilling af fritstående polymerfilm af poly(1,6-heptadiyn). Polymerisation af 1,6-heptadiyn under anvendelse af en uopløselig Zeigler-Natta-katalysator giver opløselig polymer med seksleddet ring indeholdende polyen. Ruthenium(II)-katalyseret reaktion af en substitueret 1,6-heptadiyn med norbornen giver et tandem [2+ 2+ 2]/[4+2]-cycloadditionsprodukt og et [2+ 2+2]-cycloadditionsprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-heptadiyn kan anvendes til fremstilling af fritstående polymerfilm af poly(1,6-heptadiyn). Polymerisation af 1,6-heptadiyn under anvendelse af en uopløselig Zeigler-Natta-katalysator giver opløselig polymer med seksleddet ring indeholdende polyen. Ruthenium(II)-katalyseret reaktion af en substitueret 1,6-heptadiyn med norbornen giver et tandem [2+ 2+ 2]/[4+2]-cycloadditionsprodukt og et [2+ 2+2]-cycloadditionsprodukt.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hevy metal pulver, varme. Stil på køl ved (+4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2396-63-6
Molekylær formel C7H8
Molekylvægt (g/mol) 92.141
MDL nummer MFCD00014925
InChI nøgle RSPZSDWVQWRAEF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadiyne, 1,6-heptadiyne 6ci, 8ci, 9ci, heptane-1,6-diyne, acmc-1cin6, 1,6-heptadiyne, 97+%, wln: 1uu5uu1, 4-01-00-01121 beilstein handbook reference
PubChem CID 337121
IUPAC navn hepta-1,6-diyn
SMIL C#CCCCC#C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Heptadiyne
Tæthed 0.81
Kogepunkt 109°C to 111°C
Flammepunkt 9°C (48°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.442
Mængde 25 g
FN nummer UN3295
Beilstein 1731756
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 92.14
Procent renhed 97%