Få mere at vide
1,6-Heptadien-4-ol, 97%
Artikelnummer. 10687112 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10687112 5 g Glasflaske 5g
10096043 1 g Glass bottle 1g
10711735 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10687112 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150090050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2883-45-6 | C7H12O | 112.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2883-45-6
Molekylær formel C7H12O
Molekylvægt (g/mol) 112.17
MDL nummer MFCD00008663
InChI nøgle UTGFOWQYZKTZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-heptadien-4-ol, 1,6-heptadiene-4-ol, diallylcarbinol, pubchem13740, 4-hepta-1,6-dienol, acmc-1cei5, intermediates-zcf02285, 4-hydroxy-1,6-heptadiene, 4-01-00-02249 beilstein handbook reference
PubChem CID 17902
IUPAC navn hepta-1,6-dien-4-ol
SMIL OC(CC=C)CC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Heptadien-4-ol
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8600g/mL
Kogepunkt 151°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH2CH(OH)CH2CH=CH2
Brydningsindeks 1.4490 to 1.453
Mængde 5 g
Beilstein 01, 455
Specifik vægtfylde 0.86
Formel vægt 112.17
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Heptadien-4-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /