Få mere at vide
1-[(6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)carbonyl]piperidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-[(6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)carbonyl]piperidine |
| CAS | 878208-57-2 |
| Molekylær formel | C15 H18 F N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (6-Fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-yl)-1-piperidinyl-methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18FNO2/c16-12-5-7-13-11(10-12)4-6-14(19-13)15(18)17-8-2-1-3-9-17/h5,7,10,14H,1-4,6,8-9H2 |
| SMIL | Fc1ccc2OC(CCc2c1)C(=O)N3CCCCC3 |
| IUPAC navn | (6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-piperidin-1-ylmethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.31 |
| Formel vægt | 263.1322 |