missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione, TRC

Artikelnummer. 30004557
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004557 1 mg
30003443 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30004557 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4853051MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 777-95-7
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.23
Synonym Adipic Acid Cyclic Tetramethylene Ester
SMIL O=C1OCCCCOC(CCCC1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione
Renhedsgrad noter GC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-1-2-6-10(12)14-8-4-3-7-13-9/h1-8H2
Formel vægt 200.1049
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.