Få mere at vide
1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dioxacyclododecane-7,12-dione |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c11-9-5-1-2-6-10(12)14-8-4-3-7-13-9/h1-8H2 |
| Formel vægt | 200.1049 |
| Procent renhed | >95% |