missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,6-Dinitropyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dinitropyrene |
| CAS | 42397-64-8 |
| Molekylær formel | C16 H8 N2 O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Pyrene, 1,6-dinitro-, 1,6-Dinitropyrene |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8N2O4/c19-17(20)13-8-4-10-2-6-12-14(18(21)22)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc2ccc3c(ccc4ccc1c2c34)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 1,6-dinitropyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 292.25 |
| Formel vægt | 292.0484 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?