missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,6-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-dimethyl-4-oxo-1,4-dihydropyridine-3-carboxylic acid |
| CAS | 33821-59-9 |
| Molekylær formel | C8H9NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9NO3/c1-5-3-7(10)6(8(11)12)4-9(5)2/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMIL | CN1C=C(C(=O)O)C(=O)C=C1C |
| IUPAC navn | 1,6-dimethyl-4-oxopyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.16 |
| Formel vægt | 167.0582 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?