missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2(1H)-one, TRC

Artikelnummer. 30364545
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30364545 10 mg
30358373 5 mg
30354585 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30364545 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD15966110MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1934421-57-4
Molekylær formel C8H12N2O
Molekylvægt (g/mol) 152.19
Synonym 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)-1,2-dihydropyridin-2-one, 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2-one
IUPAC navn 1,6-dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2-one
SMIL CNC1=CC(=O)N(C)C(=C1)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 1,6-Dimethyl-4-(methylamino)pyridin-2(1H)-one
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C8H12N2O/c1-6-4-7(9-2)5-8(11)10(6)3/h4-5,9H,1-3H3
Formel vægt 152.095
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.