Få mere at vide
1,6-Diisocyanatohexan, 98+%
Artikelnummer. 11320448
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11320448 50 g 50g
11330448 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11320448 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043803.18
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 822-06-0 | C8H12N2O2 | 168,20 g/mol
1,6-Diisocyanatohexan anvendes som polymeriseringsmiddel i polyurethan maling og belægninger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 822-06-0
Molekylær formel C8H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 168.20
MDL nummer MFCD00002047
InChI nøgle RRAMGCGOFNQTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene diisocyanate, 1,6-hexamethylene diisocyanate, hmdi, hexane, 1,6-diisocyanato, hexane 1,6-diisocyanate, 1,6-hexylene diisocyanate, hexamethylene-1,6-diisocyanate, 1,6-hexanediol diisocyanate, hdi, isocyanic acid, hexamethylene ester
PubChem CID 13192
ChEBI CHEBI:53578
IUPAC navn 1,6-diisocyanatohexan
SMIL O=C=NCCCCCCN=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Diisocyanatohexane
Smeltepunkt -67°C
Tæthed 1.05 g/mL
Kogepunkt 255°C
Flammepunkt 130°C (266°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.452
Mængde 50 g
FN nummer UN2281
Beilstein 956709
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 168.19
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Væske