Få mere at vide
1,6-Diiodoperfluorohexane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Diiodoperfluorohexane |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6F12I2/c7-1(8,3(11,12)5(15,16)19)2(9,10)4(13,14)6(17,18)20 |
| Formel vægt | 553.7898 |