Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 1,6-diiodperfluorhexan, 97 %
Artikelnummer. 11399719
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11399719 5 g 5g
11309729 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11399719 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21654.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 375-80-4 | C6F12I2 | 553,86 g/mol
Det anvendes til syntese og karakterisering af fluorerede telomerer indeholdende vinylidenfluorid og hexafluorpropen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes
til syntese og karakterisering af fluorerede telomerer indeholdende vinylidenfluorid og hexafluorpropen.
Noter
Lysfølsom. Beskyt mod lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Diiodoperfluorohexane
CAS 375-80-4
Smeltepunkt 25 °C
Tæthed 2.357
Kogepunkt 115 °C (100 mmHg)
Molekylær formel C6F12I2
Brydningsindeks 1.398
MDL nummer MFCD00042264
Mængde 5 g
Beilstein 1822186
Følsomhed Lysfølsom
Synonym 1,6-diiodoperfluorohexane, 1,6-diiodododecafluorohexane, dodecafluoro-1,6-diiodohexane, 1,6-diiododecafluorohexane, perfluoro-1,6-diiodohexane, hexane, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo, acmc-209iu0, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo-hexane, hexane,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-1,6-diiodo
InChI nøgle JOQDDLBOAIKFQX-UHFFFAOYSA-N
SMIL FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
IUPAC navn 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluor-1,6-diiodhexan
Molekylvægt (g/mol) 553.86
PubChem CID 78994
Formel vægt 553.86
Procent renhed 97%