Få mere at vide
1,6-Diiodohexan, 97+%, stab. med kobber
Artikelnummer. 11439150
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11439150 25 g 25g
11449150 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15368.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 629-09-4 | C6H12I2 | 337,97 g/mol
1,6-diiodhexan anvendes som en precursor i fremstillingen af kationisk vævsplasminogenaktivator (t-PA)-holdige polyurethanoverflader. Det bruges også som et opløsningsmiddeladditiv og i potentiel effektkonverteringseffektivitet af polymer eller fulleren bulk heterojunction solceller. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-(iodhexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-iumiodid og 2,4-dihydroxybenzophenon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-diiodhexan anvendes som en precursor ved fremstilling af kationiske vævsplasminogenaktivator (t-PA)-holdige polyurethanoverflader. Det bruges også som et opløsningsmiddeladditiv og i potentiel effektkonverteringseffektivitet af polymer eller fulleren bulk heterojunction solceller. Yderligere anvendes det til fremstilling af 3-(iodhexyl)-1-(3-(triethoxysilyl)propylcarbamoyl)-1H-benzo[d]imidazol-3-iumiodid og 2,4-dihydroxybenzophenon.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-09-4
Molekylær formel C6H12I2
Molekylvægt (g/mol) 337.97
MDL nummer MFCD00001103
InChI nøgle QLIMAARBRDAYGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene diiodide, hexane, 1,6-diiodo, 1,6-diiodohexane, stabilized with copper, 1,6-di-iodohexane, 1,6-diiodo hexane, pubchem3846, hexamethyleneiodide, 1,6-bis iodanyl hexane, acmc-209tt7, ksc354g6d
PubChem CID 12373
IUPAC navn 1,6-diiodhexan
SMIL ICCCCCCI
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Diiodohexane
Navn note stabiliseret med kobber
Tæthed 2.052
Kogepunkt 123 °C til 128 °C (4 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5852
Mængde 25 g
Beilstein 1280128
Følsomhed Lysfølsom
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 337.97
Procent renhed 98%