Få mere at vide
1,6-Dihydroxynaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dihydroxynaphthalene |
| CAS | 575-44-0 |
| Molekylær formel | C10 H8 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 1,6-Dihydroxynaphthalene |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8O2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6,11-12H |
| SMIL | Oc1ccc2c(O)cccc2c1 |
| IUPAC navn | naphthalene-1,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.169 |
| Formel vægt | 160.052 |