Få mere at vide
1,6-Dihydroxynaphthalene, 97+%
Artikelnummer. 11392777
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11392777 100 g 100g
11382777 25 g 25g
11302787 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11392777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15801.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 575-44-0 | C10H8O2 | 160.172 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 575-44-0
Molekylær formel C10H8O2
Molekylvægt (g/mol) 160.172
MDL nummer MFCD00003981
InChI nøgle FZZQNEVOYIYFPF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dihydroxynaphthalene, 1,6-naphthalenediol, 6-hydroxy-1-naphthol, 1,6-dihydroxy naphthalene, 2,5-naphthalenediol, 2,5-dihydroxynaphthalene, naphthalene, 1,6-dihydroxy, ccris 7894, 1,6-dihydroxynaphtalene, 1.6-dihydroxynaphthalene
PubChem CID 68463
ChEBI CHEBI:42040
IUPAC navn naphthalen-1,6-diol
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C(=C1)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Dihydroxynaphthalene
Smeltepunkt 136 °C til 140 °C
Mængde 100 g
Beilstein 1939032
Formel vægt 160.17
Procent renhed ≥97%