missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
1,6-Dihydro-5-hydroxy-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino]ethyl]-6-oxo-4-pyrimidinecarboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dihydro-5-hydroxy-2-[1-methyl-1-[[benzylcarbamoyl]amino] |
| CAS | 519032-08-7 |
| Molekylær formel | C17 H19 N3 O6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Raltegravir Impurity 12 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19N3O6/c1-17(2,20-16(24)26-9-10-7-5-4-6-8-10)15-18-11(14(23)25-3)12(21)13(22)19-15/h4-8,21H,9H2,1-3H3,(H,20,24)(H,18,19,22) |
| SMIL | COC(=O)C1=C(O)C(=O)NC(=N1)C(C)(C)NC(=O)OCc2ccccc2 |
| IUPAC navn | methyl 5-hydroxy-6-oxo-2-[2-(phenylmethoxycarbonylamino)propan-2-yl]-1H-pyrimidine-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 361.35 |
| Formel vægt | 361.1274 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?