Få mere at vide
1,6-Dihydro-5-(2-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dihydro-5-(2-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| CAS | 139756-26-6 |
| Molekylær formel | C15H16N4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-(2-Hydroxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16N4O2/c1-3-6-10-12-13(19(2)18-10)15(21)17-14(16-12)9-7-4-5-8-11(9)20/h4-5,7-8,20H,3,6H2,1-2H3,(H,16,17,21) |
| SMIL | CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3ccccc3O |
| IUPAC navn | 5-(2-hydroxyphenyl)-1-methyl-3-propyl-6H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 284.31 |
| Formel vægt | 284.1273 |