Få mere at vide
1,6-Dicyanohexan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10010870 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10010870 100 mL Glasflaske 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10010870 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 113861000
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 629-40-3 | C8H12N2 | 136,2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1, 6-Dicyanohexane
Navn note 99%
CAS 629-40-3
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -3,5 °C
Farve Gul
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 175,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 175 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H12N2
Lineær formel NC(CH2)6CN
Brydningsindeks 1,4430 til 1,4450
MDL nummer MFCD00001981
Mængde 100 mL
Beilstein 02, 694
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1,2%
InChI nøgle BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(CCCC#N)CCC#N
IUPAC navn oktandinitril
Molekylvægt (g/mol) 136.2
PubChem CID 12385
Viskositet 8,5 mPa (20 °C)
Formel vægt 136.2
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Dicyanohexane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge