Få mere at vide
1,6-Dicyanohexane, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11490378
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11490378 100 g 100g
11480378 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11490378 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24543.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-40-3
Molekylær formel C8H12N2
Molekylvægt (g/mol) 136.198
MDL nummer MFCD00001981
InChI nøgle BTNXBLUGMAMSSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,6-dicyanohexane, suberonitrile, suberic acid dinitrile, suberodinitrile, unii-jnt1lxa02u, korksaeuredinitril german, jnt1lxa02u, hexamethylene di-isocyanide, hexane-1,6-dicarbonitrile, hexamethylenediisocyanic acid
PubChem CID 12385
IUPAC navn oktandinitril
SMIL C(CCCC#N)CCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Dicyanohexane
Smeltepunkt -3°C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 174°C to 176°C
Flammepunkt 175°C (347°F)
Brydningsindeks 1.4436
Mængde 100 g
FN nummer UN3276
Beilstein 1744365
Formel vægt 136.2
Procent renhed 99%