Få mere at vide
1,6-Dichloropyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dichloropyrene |
| CAS | 89315-21-9 |
| Molekylær formel | C16 H8 Cl2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 1,6-Dichloropyrene, 1,6-Dichloropyrene (ACI), Pyrene, 1,6-dichloro- (6CI, 9CI, ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Cl2/c17-13-8-4-10-2-6-12-14(18)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| SMIL | Clc1ccc2ccc3c(Cl)ccc4ccc1c2c34 |
| IUPAC navn | 1,6-dichloropyrene |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.141 |
| Formel vægt | 270 |