Få mere at vide
1,6-Dichloronaphthalene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dichloronaphthalene |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6Cl2/c11-8-4-5-9-7(6-8)2-1-3-10(9)12/h1-6H |
| Formel vægt | 195.9847 |