Få mere at vide
1,6-dichloroxan, 98%
Artikelnummer. 11420387
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11420387 100 g 100g
11430387 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11420387 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21763.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2163-00-0 | C6H12Cl2 | 155,062 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2163-00-0
Molekylær formel C6H12Cl2
Molekylvægt (g/mol) 155.062
MDL nummer MFCD00001020
InChI nøgle OVISMSJCKCDOPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 1,6-dichloro, hexamethylene dichloride, hexamethylene chloride, 1,6-dichlorhexan, hexane,6-dichloro, 1,6-dichloro-hexan, 1,6-dichloro hexane, hexane,1,6-dichloro, acmc-209fml
PubChem CID 16551
IUPAC navn 1,6-dichlorhexan
SMIL C(CCCCl)CCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Dichlorohexane
Smeltepunkt -13 °C
Kogepunkt 204 °C til 205 °C
Flammepunkt 73 °C (163 °F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3082
Beilstein 773673
Formel vægt 155.07
Procent renhed 98%