Få mere at vide
1,6-Dibromopyrene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dibromopyrene |
| CAS | 27973-29-1 |
| Molekylær formel | C16H8Br2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H8Br2/c17-13-8-4-10-2-6-12-14(18)7-3-9-1-5-11(13)16(10)15(9)12/h1-8H |
| SMIL | Brc1ccc2ccc3c(Br)ccc4ccc1c2c34 |
| Molekylvægt (g/mol) | 360.04 |
| Formel vægt | 357.8993 |