Få mere at vide
1,6-Dibromonaphthalen-2-ol, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dibromonaphthalen-2-ol |
| CAS | 16239-18-2 |
| Molekylær formel | C10H6Br2O |
| MDL nummer | MFCD00003870 |
| Mængde | 10 g |
| SMIL | OC1=CC=C2C=C(Br)C=CC2=C1Br |
| Molekylvægt (g/mol) | 301.96 |
| Procent renhed | 97% |