Få mere at vide
1,6-Dibromohexan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,6-Dibromohexane |
| CAS | 629-03-8 |
| Molekylær formel | C6 H12 Br2 |
| Mængde | 1 Kg |
| Synonym | Hexane, 1,6-dibromo-, 1,6-Dibromohexane, 1,6-Dibromo-n-hexane, Hexamethylene dibromide, NSC 7306, α,ω-Dibromohexane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12Br2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2 |
| SMIL | BrCCCCCCBr |
| IUPAC navn | 1,6-dibromohexan |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.967 |
| Formel vægt | 241.9306 |