Få mere at vide
1,6-Dibromohexan, 98%
Artikelnummer. 10182900 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10182900 100 mL Glasflaske 100ml
10469210 500 mL Glasflaske 500ml
11924491 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10182900 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112811000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-03-8
Molekylær formel C6H12Br2
Molekylvægt (g/mol) 243.97
MDL nummer MFCD00000272
InChI nøgle SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
IUPAC navn 1,6-dibromhexan
SMIL C(CCCBr)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Dibromohexane
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -2,0 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.5800g/mL
Kogepunkt 243,0 °C
Flammepunkt 110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)6Br
Brydningsindeks 1,5056 til 1,5076
Mængde 100 mL
Beilstein 01,145
Specifik vægtfylde 1.58
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.
Formel vægt 243.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,6-Dibromohexane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i en godkendt forbræn