Få mere at vide
1,6-Dibromohexane, 97+%
Artikelnummer. 11495443
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11495443 500 g 500g
11485443 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495443 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13417.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 629-03-8 | C6H12Br2 | 243.97 g/mol
1,6-dibromhexan bruges som et reagens i syntesen af nye benzo[b]xanthonderivater, som har en potentiel antitumoraktivitet. Det bruges også som tværbinder til tværbinding af glycuronaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,6-dibromhexan anvendes som et reagens i syntesen af nye benzo[b]xanthonderivater, som har en potentiel antitumoraktivitet. Det bruges også som tværbinder til tværbinding af glycuronaner.
Opløselighed
Blandbar med ethanol, ether, benzen og chloroform. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 629-03-8
Molekylær formel C6H12Br2
Molekylvægt (g/mol) 243.97
MDL nummer MFCD00000272
InChI nøgle SGRHVVLXEBNBDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexamethylene dibromide, hexane, 1,6-dibromo, 1,6-dibromo-n-hexane, 1,6-dibromohexan, alpha,omega-dibromohexane, 1,6-dibromohexan german, hexamethylene bromide, labotest-bb ltbb001557, 1,6 dibromohexane
PubChem CID 12368
IUPAC navn 1,6-dibromhexan
SMIL C(CCCBr)CCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,6-Dibromohexane
Smeltepunkt -2°C
Tæthed 1.61
Kogepunkt 242°C to 244°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.5075
Mængde 500 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1236322
Opløselighedsinformation Miscible with ethanol,ether,benzene and chloroform. Immiscible with water.
Formel vægt 243.98
Procent renhed ≥97%